Merck
900016
Sigma-Aldrich
TBAF(9-Ph-9-fluorenol)3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C73H78FNO3
Masa cząsteczkowa:
1036.40
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
mp
138-143 °C
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC1(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC=C3)C4=C1C=CC=C4.OC5(C6=CC=CC=C6)C7=C(C=CC=C7)C8=C5C=CC=C8.OC9(C%10=CC=CC=C%10)C%11=C(C=CC=C%11)C%12=C9C=CC=C%12.[F-]
InChI
1S/3C19H14O.C16H36N.FH/c3*20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h3*1-13,20H;5-16H2,1-4H3;1H/q;;;+1;/p-1
Klucz InChI
HTKORNSKGASQCX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
TBAF(9-Ph-9-fluorenol)3 to kompleks fluorkowo-alkoholowy. Powstaje on w reakcji 9-fenylofluoren-9-olu z trihydratem fluorku tetrabutyloamoniowego (TBAF(H2O)3). Zbadano strukturę geometryczną i wiązanie TBAF(9-Ph-9-fluorenol)3.
Zastosowanie
Nukleofilowy odczynnik fluoryzujący jest bardziej wygodnym w użyciu i przechowywaniu krystalicznym ciałem stałym w porównaniu z hydratem fluorku tetrabutyloamoniowego (Aldrich 241512). Jak donoszą Engle i Gouverneur, te ciała stałe wykazują porównywalną reaktywność na podobnych substratach.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Coordination diversity in hydrogen-bonded homoleptic fluoride?alcohol complexes modulates reactivity.
Engle KM, et al.
Chemical Science, 6(9), 5293-5302 (2015)