Merck
77004
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydrogen difluoride solution
~50% in acetonitrile
Synonim(y):
TBABF, Tetrabutylammonium bifluoride, Tetrabutylammonium difluoride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HF2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.47
Beilstein:
4729304
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solution
stężenie
~50% in acetonitrile
zanieczyszczenia
≤1% water
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[F-].F[H].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.2FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;2*1H/q+1;;/p-1
Klucz InChI
ZHBDKVWQJKYIFF-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Used as an etchant for silica films
Reactant for:
  • Nucleophilic fluorination
  • Ring-opening fluorination reaction
  • Substitution reactions
Inne uwagi
Efficient fluorinating agent
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P. Bosch et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4733-4733 (1987)
F. Camps et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4294-4294 (1989)