Merck
438308
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium sulfate solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
Siarczan N,N,N-tributylo-1-butanaminy
About This Item
Wzór liniowy:
[[CH3(CH2)3]4N]2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
50 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417
bp
84 °C
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.H2O4S/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h2*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Siarczan dimetylu i siarczan diizopropylu jako praktyczne i wszechstronne odczynniki O-siarczanowania: W artykule omówiono porównanie siarczanu tetrabutyloamoniowego z innymi odczynnikami siarczanowymi, podkreślając jego wszechstronność i wydajność w syntezie organicznej, zwłaszcza w reakcjach siarczanowania (Yue et al., 2024).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minmeng Zhao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(29), 7684-7691 (2018-07-06)
This study aims to investigate in ovo feeding (IOF) of creatine pyruvate (CrPyr) on glucose metabolism, hormone concentration, and the 5'-AMP-activated protein kinase (AMPK) pathway in breast muscle of embryos and neonatal broilers. The three treatments were noninjected control, 0.75%
Sara J Lupton et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(51), 10988-10994 (2015-12-20)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is used in consumer products as a surfactant and is found in industrial and consumer waste, which ends up in wastewater treatment plants (WWTPs). PFOS does not breakdown during WWTP processes and accumulates in the biosolids. Common
Sophie Geboers et al.
International journal of pharmaceutics, 485(1-2), 131-137 (2015-03-10)
Tenofovir-disoproxil-fumarate (TDF) is a double ester prodrug which enables intestinal uptake of tenofovir (TFV) after oral administration in humans. In this study, prodrug stability was monitored in situ in the human intestine and in vitro using biorelevant media. In fasted