Merck
86562
Sigma-Aldrich
β-L-Ribofuranose 1,2,3,5-tetra-O-acetate
≥99.0%
Synonim(y):
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-L-ribofuranose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0%
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 2.4% in chloroform
mp
80-83 °C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1
Klucz InChI
IHNHAHWGVLXCCI-CYDGBPFRSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)