Merck
855022
Sigma-Aldrich
Friedelin
technical grade
Synonim(y):
(4β,5β,8α,9β,10α,13α,14β)-5,9,13-Trimethyl-24,25,26-trinoroleanan-3-one, DA-friedooleanan-3-one, Friedelan-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.72
Beilstein:
1916451
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
262-265 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
C[C@H]1C(=O)CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@H]3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-20-21(31)9-10-22-27(20,5)12-11-23-28(22,6)16-18-30(8)24-19-25(2,3)13-14-26(24,4)15-17-29(23,30)7/h20,22-24H,9-19H2,1-8H3/t20-,22+,23-,24+,26+,27+,28-,29+,30-/m0/s1
Klucz InChI
OFMXGFHWLZPCFL-SVRPQWSVSA-N
Opis ogólny
Friedelina, pentacykliczny triterpen, występuje w kilku roślinach, takich jak Cissus quadrangularis, Celastrus vulcanicola, Terminalia avicennioides i Alangium salvifolium. Wiadomo, że działa jako antagonista receptora histaminowego H1 (H1R), środek przeciwbakteryjny, przeciw HIV i przeciwnowotworowy.
Zastosowanie
Friedelina może być stosowana jako materiał wyjściowy w syntezie:
  • octanu friedel-3-enolu, octanu friedel-2-okso-3-enolu, pochodnych friedel-2-enu i ketoksymu friedeliny.
  • Tlenowe pochodne friedeliny jako silne inhibitory topoizomerazy DNA IIα.
  • Jego pochodne 1,4-pirazyny jako silne środki przeciwdrobnoustrojowe.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of friedelan triterpenoid analogs with DNA topoisomerase IIα inhibitory activity and their molecular docking studies
Mandal A, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 54(11), 137-143 (2012)
Ramesh Kumari et al.
Journal of ethnopharmacology, 138(1), 256-259 (2011-09-24)
Commiphora berryi is traditionally used for the treatment of cold and fever as well as for wound healing in the southern parts of India. The present study was designed to investigate in vitro soybean lipoxygenase inhibitory activity of crude extracts
Effects of 8-Hydroxyisocapnolactone-2-3-diol and friedelin on mast cell degranulation
Sahid MNA, et al.
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 10(11), 1043-1046 (2017)
Microwave assisted one-pot synthesis of pyrazine derivatives of pentacyclic triterpenoids and their biological activity
Ghosh P, et al.
Indian J. Chem. B, 50B(11), 1519-1523 (2011)
J G Huang et al.
Journal of economic entomology, 102(4), 1444-1447 (2009-09-10)
The insecticidal activities of extracts from different parts of Cacalia tangutica (Franch.) H.-M. and two active ingredients, friedelin and stigmasterol, against Musca domestica L., Aedes albopictus (Skuse), and Spodoptera litura (F.) cells (SL cells) are reported. Extracts from leaves, flowers