Merck
852422
Sigma-Aldrich
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12IN5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.14
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
95%
ciąg SMILES
ICC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
Klucz InChI
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)