Kluczowe dokumenty
808679
Niobium diselenide
Crystal, 99.995%
Synonim(y):
Niobium selenide
opis
Size of the crystal, ″Approx 10 mm″
Próba
99.995%
Postać
crystals
dł. × szer. × wys.
0.5 cm × 0.5 cm × 0.1-0.15 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
ciąg SMILES
[Se]=[Nb]=[Se]
InChI
1S/Nb.2Se
Klucz InChI
CXRFFSKFQFGBOT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.