Merck
806196
Sigma-Aldrich
Benzylammonium iodide
greener alternative
Synonim(y):
10439, Jodek fenylometyloaminy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10IN
Masa cząsteczkowa:
235.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Poziom jakości
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
179.35 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
NCC1=CC=CC=C1.I
InChI
1S/C7H9N.HI/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
Klucz InChI
PPCHYMCMRUGLHR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Alkilowane halogenki na bazie jodków i bromków znajdują zastosowanie jako prekursory do produkcji perowskitów do zastosowań fotowoltaicznych.
Jodek benzyloamoniowy może być stosowany jako dodatek poprawiający tworzenie kryształów perowskitów, co dodatkowo ułatwia zwiększenie wydajności ogniw słonecznych. Może być również stosowany w tworzeniu ogniw paliwowych opartych na membranach alkaliczno-wymiennych.
Informacje prawne
Produkt 10439
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mechanistic analysis of ammonium cation stability for alkaline exchange membrane fuel cells
Mohanty AD and Bae C
Journal of Material Chemistry A, 2(41), 17314-17320 (2014)
So-Yeon Kim et al.
Nanoscale, 11(30), 14330-14338 (2019-07-20)
We report here the effect of interlayer spacing in 2-dimensional (2D) perovskites of [C6H5(CH2)nNH3]2PbI4 (anilinium (An) for n = 0, benzylammonium (BzA) for n = 1 and phenylethylammonium (PEA) for n = 2) on resistive switching properties. X-ray diffraction (XRD)
Nam Joong Jeon et al.
Nature, 517(7535), 476-480 (2015-01-07)
Of the many materials and methodologies aimed at producing low-cost, efficient photovoltaic cells, inorganic-organic lead halide perovskite materials appear particularly promising for next-generation solar devices owing to their high power conversion efficiency. The highest efficiencies reported for perovskite solar cells
Wei Zhang et al.
Nano letters, 15(3), 1698-1702 (2015-02-05)
The performance of perovskite solar cells has been progressing over the past few years and efficiency is likely to continue to increase. However, a negative aspect for the integration of perovskite solar cells in the built environment is that the
Zhi-Kuang Tan et al.
Nature nanotechnology, 9(9), 687-692 (2014-08-05)
Solid-state light-emitting devices based on direct-bandgap semiconductors have, over the past two decades, been utilized as energy-efficient sources of lighting. However, fabrication of these devices typically relies on expensive high-temperature and high-vacuum processes, rendering them uneconomical for use in large-area
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806196-25G4061832981451
806196-5G4061833333150