Kluczowe dokumenty
805963
Imidazolium iodide
Synonim(y):
1H-Imidazole hydriodide (1:1), 1H-Imidazole monohydriodide, Greatcell Solar®, Imidazole hydriodide, Imidazole hydroiodide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
280 °C
ciąg SMILES
C1=NC=CN1.I
InChI
1S/C3H4N2.HI/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
Klucz InChI
JBOIAZWJIACNJF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)