Merck
804940
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11BBrNO5
Masa cząsteczkowa:
351.95
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrC1=CC=C2C(C=C([B-]3([N+](C4)(C)CC(O3)=O)OC4=O)O2)=C1
InChI
1S/C13H11BBrNO5/c1-16-6-12(17)20-14(16,21-13(18)7-16)11-5-8-4-9(15)2-3-10(8)19-11/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
ZNACQWWAWVGCRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester is a MIDA (N-methyliminodiacetic acid) protected boronate ester. Some of its unique features include air-stability, compatibility with common harsh synthetic reagents, solubility in various organic solvents and compatibility with silica-gel. These attributes makes it highly useful in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)