Kluczowe dokumenty
803448
SDAD (NHS-SS-Diazirine) (succinimidyl 2-[(4,4′-azipentanamido)ethyl]-1,3′-dithiopropionate)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
388.46
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
DMSO or DMF: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(N=N1)CCC(NCCSSCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C14H20N4O5S2/c1-14(16-17-14)6-4-10(19)15-7-9-25-24-8-5-13(22)23-18-11(20)2-3-12(18)21/h2-9H2,1H3,(H,15,19)
Klucz InChI
NLPWBELUEANJAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Przepuszczalny dla błon - odpowiedni do wewnątrzkomórkowego sieciowania białek in vivo
- Heterobifunkcyjna grupa estrowa NHS reaguje z aminami pierwszorzędowymi przy pH od 7 do 9, tworząc kowalencyjne wiązania amidowe; grupa diazirynowa (azipentanianowa) skutecznie reaguje z dowolnym łańcuchem bocznym aminokwasu lub szkieletem peptydu po aktywacji długimi falami światła UV (330-370 nm).
- Kontrolowane dwuetapowe sieciowanie chemiczne jest aktywowane za pomocą zwykłych laboratoryjnych lamp UV
- Łatwe w użyciu - te środki sieciujące są fotostabilne w typowych warunkach oświetlenia laboratoryjnego, więc nie ma potrzeby przeprowadzania eksperymentów w ciemności.
- Lepsze niż aryloazydy arylowe - fotoreaktywna grupa diazirynowa ma lepszą fotostabilność w normalnym świetle niż grupy azydku fenylu tradycyjnych fotoreaktywnych środków sieciujących, jednak grupa diazirynowa jest skuteczniej aktywowana przez długofalowe światło UV.
Przestroga
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)