Merck
803081
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxypregnenolone-20,21-13C2,16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C19D2H30O3
Masa cząsteczkowa:
336.47
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
 13C
 D
≥98 atom %
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
Warunki transportu
dry ice
ciąg SMILES
OC(C1)CC[C@@]2(C)C1=CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CC([2H])([2H])[C@@]4([13C]([13CH3])=O)O
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15?,16?,17?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i1+1,11D2,13+1
Klucz InChI
JERGUCIJOXJXHF-AQOZABEKSA-N
Zastosowanie
This product may be used as an analytical standard.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)