Merck
799386
Sigma-Aldrich
Potassium chlorate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
KClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
pH
5-6.5 (25 °C, 61.3 g/L)
mp
356 °C (lit.)
ślady anionów
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): passes test
ślady kationów
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
ciąg SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A noncovalent compatibilization approach to improve the filler dispersion and properties of polyethylene/graphene composites.
Vasileiou AA, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 6(3), 1916-1925 (2014)
Carbon fragments are ripped off from graphite oxide sheets during their thermal reduction.
Jankovsky O, et al.
New. J. Chem., 38(12), 5700-5705 (2014)
The Decomposition of Solid Potassium Chlorate by X Rays.
Heal HG.
Canadian Journal of Chemistry, 37(5), 979-987 (1959)
Single sheet functionalized graphene by oxidation and thermal expansion of graphite.
McAllister MJ, et al.
Chemistry of Materials, 19(18), 4396-4404 (2007)
Daniel R Dreyer et al.
Chemical Society reviews, 39(1), 228-240 (2009-12-22)
The chemistry of graphene oxide is discussed in this critical review. Particular emphasis is directed toward the synthesis of graphene oxide, as well as its structure. Graphene oxide as a substrate for a variety of chemical transformations, including its reduction
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.