Merck
799122
Sigma-Aldrich
Azo-Resveratrol-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonim(y):
5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)diazenyl-1,3-benzenediol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H1015N2O3
Masa cząsteczkowa:
232.21
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=CC(/[15N]=[15N]/C2=CC=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C12H10N2O3/c15-10-3-1-8(2-4-10)13-14-9-5-11(16)7-12(17)6-9/h1-7,15-17H/b14-13+/i13+1,14+1
Klucz InChI
AVZQUPWHMPXTCT-YUIILNQYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)