Kluczowe dokumenty
797472
2-Boc-6-hydroxy-8-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
≥95%
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
liquid
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CO1)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)4-8(13)5-15-11/h8,13H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
PWCXTAYTSYDZTN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.