Merck
797413
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(N1CC2(CC(CO2)C(O)=O)C1)=O
InChI
1S/C12H19NO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-6-12(7-13)4-8(5-17-12)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
YQIOAEQQZQISNG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spirocykliczny blok budulcowy został po raz pierwszy zsyntetyzowany przez Carreirę i współpracowników, co zapewnia nowy obszar przestrzeni chemicznej z prostymi funkcjonalnymi uchwytami do dalszej dywersyfikacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.