Kluczowe dokumenty
23831-U
In-Line Pressure Regulator (economy model)
Regulator body (outlet pressure 0-50 psi), gauge, and panel mount bracket
Synonim(y):
Regulator ciśnienia Inline (0-50 psi)
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Polecane produkty
Parametry
300 psig max. inlet pressure (21 bar)
Opis ogólny
Ekonomiczny regulator ciśnienia in-line to niedroga wersja do ogólnych zastosowań laboratoryjnych. Można go używać ze strumieniami gazu do sterowania pneumatycznego i innych celów niechromatograficznych. Maksymalne ciśnienie wlotowe 300 psig. W zestawie mosiężne nakrętki i króćce Swagelok 1/8 cala.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Helena M Leal et al.
Scientific reports, 7(1), 17965-17965 (2017-12-23)
Anecdotes related to preferential mosquito bites are very common, but to date there is no complete explanation as to why one out of two people systematically receives more mosquito bites than the other when both are equally accessible. Here we