Merck
796565
Sigma-Aldrich
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid
95%
Synonim(y):
Fenofibric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15ClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.75
Beilstein:
2058973
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
mp
187 °C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Klucz InChI
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PPARA(5465)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasser Majeed et al.
Scientific reports, 9(1), 6316-6316 (2019-04-21)
Angiosarcomas are highly aggressive tumors of endothelial origin, which carry a poor prognosis. Fenofibrate is a hypolipidemic drug, which acts by activating the transcription factor PPARα. It has also been widely reported to have 'anti-cancer' activity. The current study investigated