Merck
79582
Sigma-Aldrich
Phosphorus(V) oxychloride
puriss. p.a., ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Phosphorus(V) oxide chloride, Phosphoryl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
POCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz:
liquid
Próba:
≥99.0% (AT)
gęstość pary
5.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
gęstość
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Phosphorus(V) oxychloride is a chlorinating agent that reacts with dimethylformamide (DMF) to form Vilsmeier reagent used for Vilsmeier-Haack formylation of aromatic compounds.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regioselective formylation of pyrazolo [3, 4-b] pyridine and pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine systems using Vilsmeier?Haack conditions.
Quiroga J
Tetrahedron Letters, 49(17), 2689-2691 (2008)
Nitrogen bridgehead compounds. Part 30. Vilsmeier?Haack formylation of 6, 7, 8, 9-tetrahydro-4 H-pyrido [1, 2-a] pyrimidin-4-ones.
Horvath A
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 369-377 (1983)
Vilsmeier-Haack formylation of 2-(1H-pyrazol-1-yl) ethanol and its methyl derivatives.
Rstakyan VI, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 85(5), 1191-1193 (2015)
Acylation of indoles by Duff reaction and Vilsmeier-Haack formylation and conformation of N-formylindoles.
Chatterjee A and Biswas KM.
The Journal of Organic Chemistry, 38(23), 4002-4004 (1973)
Vilsmeier Reagent: An Efficient Reagent for the Transformation of 2-Aminobenzamides into Quinazolin-4 (3 H)-one Derivatives.
Farzipour S, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 481-487 (2014)