Kluczowe dokumenty
795380
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
50 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Synonim(y):
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
Molar Concentration: 5.83E-11 M
Particle Volume: 6.54E04 nm3
Particles:∼3.51E+10/mL
Surface area: 7.85E03 nm2
Próba
>95% (reactant free)
Formularz
liquid
nanourchin
śr. rozm. cząst.
50 nm
pH
6-7
λmaks.
585 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanocząstki złota są szeroko stosowane w badaniach biomedycznych ze względu na ich biokompatybilność, łatwą koniugację z biomolekułami i unikalne właściwości optyczne wynikające z rezonansu plazmonów powierzchniowych. Obecność nanoanten w NanoUrchins wzmacnia efekt plazmonowego rezonansu wygaszania, co poprawia optyczne efekty ograniczające.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jacob W Ciszek et al.
ACS nano, 4(1), 259-266 (2010-01-01)
The assembly mechanism by which hundreds of thousands of two-segment gold-polypyrrole nanorods are assembled into kinetically controlled shape-directed superstructures is examined to predict the range of nanoparticle sizes and materials that can be utilized in their formation. Four processes are
Eliza Hutter et al.
Microscopy research and technique, 74(7), 592-604 (2010-09-11)
Nanoparticles are the latest tool acquired by the science of bioimaging, serving primarily as new contrast agents, sensors, or signal enhancing agents in established and developing imaging techniques. This review focuses on the unique properties of two classes of nanoparticles:
Xiansong Wang et al.
Nanoscale, 4(24), 7766-7772 (2012-11-10)
The hierarchically assembled Au microspheres/sea urchin-like structures have been synthesized in aqueous solution at room temperature with and without proteins (bovine serum albumin, BSA) as mediators. The average diameter of an individual Au microsphere is 300-600 nm, which is composed
Produkty
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R226882-1EA
795380-25ML4061832954288