Merck
795119
Sigma-Aldrich
Ammonium formate-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
DCO2ND4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
crystals
metody
NMR: suitable
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
O=C([2H])[O-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3/i1D;/hD4
Klucz InChI
VZTDIZULWFCMLS-AQOVZKNZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1