Merck
613983
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d3
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CO2NH4
Masa cząsteczkowa:
80.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC(C([2H])([2H])[2H])=O.N
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-NIIDSAIPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)