Kluczowe dokumenty
608882
Ammonium-15N acetate
40-70 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO215NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
40-70 atom % 15N
masa cząsteczkowa
77.63 by atom % calculation (at 55 atom % 15N)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)