Merck
793272
Sigma-Aldrich
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥94% (CP)
Synonim(y):
2-Hydroxyglutarate-13C5, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid-13C5 disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate-13C5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H6Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.04
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥94% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
Klucz InChI
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)