Merck
778400
Sigma-Aldrich
Ziprasidone-(piperazine-d8)
97 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl-d8]ethyl]-6=chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D8H13ClN4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=CC(NC(C2)=O)=C2C=C1CCN(C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C4=NSC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)/i7D2,8D2,9D2,10D2
Klucz InChI
MVWVFYHBGMAFLY-UFBJYANTSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)