Kluczowe dokumenty
PHR3580
Supelco
Escitalopram Związek pokrewny A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
((S)-4-[4-dimetyloamino-1-(4-fluorofenylo)-1-hydroksy-1-butylo]-3-hydroksymetylobenzonitryl hemi(+)-di-toluoilowinian), Escitalopram Zanieczyszczenie E, S-Citadiol
About This Item
Wzór liniowy:
C20H23FN2O2 · 0.5C20H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
535.58
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1249417
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc5ccc(cc5)[C@@](O)(CCCN(C)C)c6c(cc(cc6)C#N)CO.Fc3ccc(cc3)[C@@](O)(CCCN(C)C)c4c(cc(cc4)C#N)CO.O([C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(cc2)C)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/2C20H23FN2O2.C20H18O8/c2*1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h2*4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t2*20-;15-,16-/m000/s1
Klucz InChI
XADVDTANOZJZTP-XZWFXUMZSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)