Merck
778206
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid-α,α,2,5,6-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D5H3O4
Masa cząsteczkowa:
173.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
OC1=C(O)C([2H])=C(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2
Klucz InChI
CFFZDZCDUFSOFZ-QUWGTZMWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)