Merck
772356
Sigma-Aldrich
Lactose octaacetate
95%
Synonim(y):
4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetylo-β-D-galaktopiranozylo)-1,2,3,6-tetra-O-acetylo-D-glukopiranoza
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
678.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
75-78 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[R]OC1C(O[R])[C@@H](O[R])C(CO[R])O[C@H]1O[C@H]2C(O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])OC2CO[R].[*]C(C)=O
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)