Merck
767832
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Calcium phosphorylchloline-(trimethyl-d9) chloride, Phosphocholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)3N(Cl)CH2CH2OPO3Ca
Masa cząsteczkowa:
266.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+9
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([O-])=O.[Cl-].[Ca+2]
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;;
Klucz InChI
ICVPTJCCKTXCDT-VIVYLVLJSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)