Kluczowe dokumenty
767050
2-(Acetylthio)acetic acid
≥90%
Synonim(y):
S-Acetyl-2-mercaptoacetic acid, S-Acetylthioglycolic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506
gęstość
1.298 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
thioester
ciąg SMILES
CC(=O)SCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O3S/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
QSBWDKUBOZHGOU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Puthupparampil V Scaria et al.
PloS one, 12(12), e0190312-e0190312 (2017-12-28)
Chemical conjugation of polysaccharide to carrier proteins has been a successful strategy to generate potent vaccines against bacterial pathogens. We developed a similar approach for poorly immunogenic malaria protein antigens. Our lead candidates in clinical trials are the malaria transmission
Oscar A Marcos-Contreras et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 301, 54-61 (2019-03-16)
New advances in intra-arterial (IA) catheters offer clinically proven local interventions in the brain. Here we tested the effect of combining local IA delivery and vascular immunotargeting. Microinjection of tumor necrosis factor alpha (TNFα) in the brain parenchyma causes cerebral