Merck
766992
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
97%
Synonim(y):
Diethyl (p-fluorophenyl)methanephosphonate, [(4-Fluorophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16FO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483
gęstość
1.143 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(Cc1ccc(F)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16FO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Klucz InChI
FIYRZOAUPPNGAO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)