Merck
766046
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate
97%
Synonim(y):
4,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 4,6-dichloropicolinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
78-82 °C
grupa funkcyjna
chloro
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-6(9)10-5/h2-3H,1H3
Klucz InChI
MXHPWLMQTZILLL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)