Merck
43749
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
Glyoxylic acid ethyl ester trimethylenemercaptal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.30
Beilstein:
1424352
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
bp
75-77 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
thioether
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1SCCCS1
InChI
1S/C7H12O2S2/c1-2-9-6(8)7-10-4-3-5-11-7/h7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
ANEDZEVDORCLPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-ditio-2-karboksylan etylu jest α-ketokwasowym odpowiednikiem i nieporęcznym odpowiednikiem octanu. Bierze udział w syn-selektywnych reakcjach aldolowych. Można go otrzymać w reakcji dietylenooctanu etylu i 1,3-propanoditiolu w obecności BF3/Et2O. Asymetryczne utlenianie 1,3-ditio-2-karboksylanu etylu według protokołu Modena pozwala na otrzymanie bis-sulfotlenku trans z 60% wydajnością. Karbanion z 1,3-ditio-2-karboksylanu etylu może być stosowany do otrzymywania α-keto estrów.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Convenient synthesis of α-keto esters.
Eliel EL and Hartmann AA.
The Journal of Organic Chemistry, 37(3), 505-506 (1972)
Aldol condensations of ethyl 1,3-dithiolane-2-carsoxylate and ethyl 1, 3-dithiane-2-carboxylate with chiral aldehydes. Exceptional diastereoface selectivity from two convenient acetate equivalents.
Flippin LA and Dombroski MA.
Tetrahedron Letters, 26(25), 2977-2980 (1985)
Phase Transfer Catalysis for Preparation and Alkylation of Ethyl 1,3-Dithiane-2-carboxylate.
Lissel M.
Synthetic Communications, 11(4), 343-346 (1981)
Alkylation of the carbanion from methyl bis (ethylthio) acetate with alkyl and aralkyl halides.
Lerner LM.
The Journal of Organic Chemistry, 41(12), 2228-2229 (1976)
Dianions of glyoxylic acid thioketals: conventent α-keto acid equivalents.
Bates GS and Ramaswamy S.
Canadian Journal of Chemistry, 58(7), 716-722 (1980)