Merck
765503
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
20 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Materiały
PEG 3000
Formularz
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
poly bottle of 1 mL
OD
50
średnica
20 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.00 g/cm3
λmaks.
520 nm
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Nanocząstki złota (AuNP) o średnicy od 2 do 200 nm znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach. Wykazują one doskonałą biokompatybilność i atrakcyjne właściwości fizykochemiczne. Powłoki powierzchniowe z glikolu poli (etylenowego) (PEG) na nanocząstkach złota pomagają w zmniejszeniu adsorpcji białek, zmniejszają niespecyficzne interakcje z komórkami i znacznie poprawiają farmakokinetykę tych nanocząstek oraz zmniejszają agregację nanocząstek. Gęstość warstwy PEG zależy odwrotnie od krzywizny AuNP. Gęstsze powlekanie było możliwe na mniejszych AuNP. Nanocząstki funkcjonalizowane kwasem karboksylowym tworzą koniugaty z różnymi cząsteczkami białek ze względu na przyciąganie elektrostatyczne między ujemnie naładowanymi grupami karboksylanowymi i dodatnio naładowanymi grupami aminowymi białka. Ponieważ przylegają one do błon komórkowych, mogą znaleźć zastosowanie w celowaniu komórkowym i wewnątrzkomórkowym w aplikacjach ukierunkowanego dostarczania leków, a także w badaniach biodystrybucji.
Zastosowanie
Poniżej wymieniono kilka innych konkretnych zastosowań:
  • Ponieważ AuNP przylegają do błon komórkowych, mogą znaleźć zastosowanie w celowaniu komórkowym i wewnątrzkomórkowym w aplikacjach ukierunkowanego dostarczania leków, a także mogą być wykorzystywane w badaniach biodystrybucji.
  • AuNP mogą być również stosowane w terapii fototermicznej i radioterapii.
  • Badano, że AuNPs o wielkości od 10 do 250 nm były wchłaniane głównie przez wątrobę i śledzionę po wstrzyknięciu dożylnym u szczurów, podczas gdy nanocząstki o wielkości 10 nm były rozprowadzane szerzej w różnych narządach.
  • Grupy końcowe kwasu karboksylowego wiążą się z różnymi białkami i dlatego są stosowane w ukierunkowanym dostarczaniu leków i terapii genowej.
Functionalized Particles have been extensively used to study cellular uptake of nanoparticles and targeted drug delivery.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandre Albanese et al.
ACS nano, 5(7), 5478-5489 (2011-06-23)
Aggregation appears to be a ubiquitous phenomenon among all nanoparticles and its influence in mediating cellular uptake and interactions remain unclear. Here we developed a simple technique to produce transferrin-coated gold nanoparticle aggregates of different sizes and characterized their uptake
Nishima Wangoo et al.
Journal of colloid and interface science, 323(2), 247-254 (2008-05-20)
We report a novel strategy for the synthesis of aqueous stable, carboxylated gold nanoparticles (GNPs) by using glutamic acid as the reducing agent. The ratio of chloroaurate ions, AuCl(-)(4) to glutamic acid was optimized in the reaction medium to obtain
Sarah D Brown et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(13), 4678-4684 (2010-03-17)
The platinum-based anticancer drugs cisplatin, carboplatin, and oxaliplatin are an important component of chemotherapy but are limited by severe dose-limiting side effects and the ability of tumors to develop resistance rapidly. These drugs can be improved through the use of
Xiao-Dong Zhang et al.
International journal of nanomedicine, 6, 2071-2081 (2011-10-07)
Gold nanoparticle toxicity research is currently leading towards the in vivo experiment. Most toxicology data show that the surface chemistry and physical dimensions of gold nanoparticles play an important role in toxicity. Here, we present the in vivo toxicity of
Timothy A Larson et al.
ACS nano, 6(10), 9182-9190 (2012-09-27)
Polyethylene glycol (PEG) surface coatings are widely used to render stealth properties to nanoparticles in biological applications. There is abundant literature on the benefits of PEG coatings and their ability to reduce protein adsorption, to diminish nonspecific interactions with cells
Produkty
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.