Merck
765589
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
50 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 5000 coated, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Materiały
PEG 5000
Poziom jakości
Formularz
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
poly bottle of 1 mL
OD
50
średnica
50 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.00 g/cm3
λmaks.
535 nm
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
GNP funkcjonalizowane kwasem karboksylowym tworzą koniugaty z różnymi cząsteczkami białek dzięki elektrostatycznemu przyciąganiu między ujemnie naładowanymi grupami karboksylanowymi i dodatnio naładowanymi grupami aminowymi białka.
Zastosowanie
Grupa kwasu karboksylowego wiąże się z białkami i jest wykorzystywana w ukierunkowanym dostarczaniu leków i terapii genowej.
Nanocząstki złota o średnicy 50 nm, sfunkcjonalizowane kwasem karboksylowym, pokryte PEG 5000, zdyspergowane wH2Omogą być potencjalnie wykorzystane w rozwoju biosensorów, obrazowaniu komórek nowotworowych, dostarczaniu leków i terapii fototermicznej.
AuNPs mogą być również stosowane do unieruchamiania przeciwciał w celu poprawy czułości czujników światłowodowych do badań przesiewowych COVID-19. Można je również osadzać na elektrodzie tytanowej w celu utworzenia zminiaturyzowanego urządzenia do elektrochemicznego wykrywania hybrydyzacji DNA.
Functionalized Particles have been extensively used to study cellular uptake of nanoparticles and targeted drug delivery.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functionalized gold nanoparticles and their biomedical applications
Nanomaterials, 1(1), 31-63 (2011)
Optical Fiber Sensors for Rapid Screening of COVID-19
Nag P, et al.
Transactions of the Indian National Academy of Engineering, 6, 1-4 (2020)
Size-dependent in vivo toxicity of PEG-coated gold nanoparticles
Zhang X, et al.
International journal of nanomedicine, 6, 2071-2071 (2011)
Nishima Wangoo et al.
Journal of colloid and interface science, 323(2), 247-254 (2008-05-20)
We report a novel strategy for the synthesis of aqueous stable, carboxylated gold nanoparticles (GNPs) by using glutamic acid as the reducing agent. The ratio of chloroaurate ions, AuCl(-)(4) to glutamic acid was optimized in the reaction medium to obtain
Produkty
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
765589-1ML4061837524554