Merck
765457
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
10 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000, OD 50, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Materiały
PEG 3000
Formularz
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
glass bottle of 1 mL
OD
50
średnica
10 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.00 g/cm3
λmaks.
520 nm
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
GNP funkcjonalizowane kwasem karboksylowym tworzą koniugaty z różnymi cząsteczkami białek dzięki elektrostatycznemu przyciąganiu między ujemnie naładowanymi grupami karboksylanowymi i dodatnio naładowanymi grupami aminowymi białka.
Zastosowanie
Grupa kwasu karboksylowego wiąże się z różnymi białkami i jest stosowana w ukierunkowanym dostarczaniu leków i terapii genowej.
Sfunkcjonalizowane kwasem karboksylowym, PEG 3000, OD 50 iH2Ozdyspergowane nanocząstki złota (10 nm) (AuNPs) mogą być potencjalnie wykorzystane w rozwoju biosensorów, obrazowaniu komórek nowotworowych, dostarczaniu leków i terapii fototermicznej. AUNP mogą być również stosowane do unieruchamiania przeciwciał w celu poprawy czułości czujników światłowodowych do badań przesiewowych COVID-19. Mogą być również osadzane na elektrodzie tytanowej w celu utworzenia zminiaturyzowanego urządzenia do elektrochemicznego wykrywania hybrydyzacji DNA.
Functionalized Particles have been extensively used to study cellular uptake of nanoparticles and targeted drug delivery.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optical Fiber Sensors for Rapid Screening of COVID-19
Nag P, et al.
Transactions of the Indian National Academy of Engineering, 6, 1-4 (2020)
Size-dependent in vivo toxicity of PEG-coated gold nanoparticles
Zhang X, et al.
International journal of nanomedicine, 6, 2071-2071 (2011)
Nishima Wangoo et al.
Journal of colloid and interface science, 323(2), 247-254 (2008-05-20)
We report a novel strategy for the synthesis of aqueous stable, carboxylated gold nanoparticles (GNPs) by using glutamic acid as the reducing agent. The ratio of chloroaurate ions, AuCl(-)(4) to glutamic acid was optimized in the reaction medium to obtain
Functionalized gold nanoparticles and their biomedical applications
Tiwari, P. M., Vig, K., Dennis, V. A., & Singh, S. R.
Nanomaterials, 1(1), 31-63 (2011)
Produkty
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.