Merck
764671
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(2-methylphenyl)benzene
97%
Synonim(y):
1,3,5-Tri-o-tolylbenzene, 1,3,5-Tris(2-tolyl)benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
132-136 °C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3C)-c4ccccc4C
InChI
1S/C27H24/c1-19-10-4-7-13-25(19)22-16-23(26-14-8-5-11-20(26)2)18-24(17-22)27-15-9-6-12-21(27)3/h4-18H,1-3H3
Klucz InChI
SRJLTGIQCDVQIA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3