Merck
762679
Sigma-Aldrich
2,2′-Dinaphthylamine
95%
Synonim(y):
N-2-Naphthalenyl-2-naphthalenamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
168-173 °C
ciąg SMILES
N(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C20H15N/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14,21H
Klucz InChI
SBMXAWJSNIAHFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)