Merck
761931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1′:3′,1′′-terphenyl
97%
Synonim(y):
4-Bromo-m-terphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
90-95 °C
grupa funkcyjna
bromo
phenyl
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13Br/c19-18-11-9-15(10-12-18)17-8-4-7-16(13-17)14-5-2-1-3-6-14/h1-13H
Klucz InChI
XWHCOAVJEOENNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)