Merck
761796
Sigma-Aldrich
5-Bromobenzofuran
97%
Synonim(y):
5-Bromobenzo[b]furan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.605
gęstość
1.573 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Brc1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H5BrO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5H
Klucz InChI
AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1