Merck
760714
Sigma-Aldrich
S-(4-Bromobutyl) thioacetate
96% (GC)
Synonim(y):
1-Butanethiol, 4-bromo-, acetate, Acetic acid, thio-,S-(4-bromobutyl) ester, Ethanethioic acid, S-(4-bromobutyl) ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11BrOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
96% (GC)
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
skład
(copper wire added to bulk material for stabilization)
warunki przechowywania
under inert gas
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518
gęstość
1.388 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)SCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
ABARMQVSPZAYRI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
S-(4-bromobutylo)tiooctan jest stosowany jako prekursor w tworzeniu organicznych samoorganizujących się monowarstw (SAM) na metalach. Reakcje deprotekcji mogą następnie przekształcić grupę tiooctanową w tiol. Są one chemisorbowane na powierzchniach metali, tworząc samoorganizujące się monowarstwy o wysokim stopniu uporządkowania strukturalnego. Są one często wykorzystywane jako szablon molekularny do tworzenia funkcjonalnych nanostruktur.
Zastosowanie
Używany do tworzenia samoorganizujących się monowarstw na złotych elektrodach w celu modyfikacji ich funkcji roboczej.
Cechy i korzyści
Wysoka stabilność chemiczna w powietrzu lub roztworze. Tiooctan zapobiega niepożądanemu utlenianiu grup tiolowych w atmosferze zawierającej tlen. Tworzy jednorodną strukturę interfejsu w SAM.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Formation and Structure of Self-Assembled Monolayers of Octylthioacetates on Au (111) in Catalytic Tetrabutylammonium Cyanide Solution
Park, T., Kang, H., Choi, I., Chung, H., Ito, E., Hara, M., & Noh, J.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(2), 441-441 (2009)
The Thioacetate-Functionalized Self-Assembled Monolayers on Au: Toward High-Performance Ion-Selective Electrode for Ag
Jin, J., Zhou, W. J., Chen, Y., Liu, Y. L., Sun, X. Q., & Xi, H. T.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(2), 601-601 (2014)