Merck
760277
Sigma-Aldrich
D-Alanine-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
(R)-2-Aminopropionic acid-13C3,15N
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(15NH2)13COOH
Masa cząsteczkowa:
93.06
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
291 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[13CH3][13C@@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-ROQAEYOOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)