Merck
759481
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho(choline-d13)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36D13H59NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
691.01
Kod UNSPSC:
51191904
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+13
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H+])([2H])[2H])OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H73NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3,(H,40,41)/q+2/p-1/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,30D2,31D2
Klucz InChI
OEQLGOUUUZOSIO-ABPAQVLFSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)