Kluczowe dokumenty
709077
rac-Glyceryl-13C3-1,2-dioleate
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(±)-1,2-Diolein-13C3 (glycerol-13C3), 1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol-13C3, 1,2-Dioleoyl-rac-glycerol-13C3
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
623.93 by atom % calculation
przesunięcie masy
M+3
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35+1,36+1,37+1
Klucz InChI
AFSHUZFNMVJNKX-MNGCBHDASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)