Merck
757829
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid
average Mn 2,000 (n~45), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
HSC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid, average Mn 2,100
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 2,000 (n~45)
average Mn 2,100
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
mp
51-56 °C
Ω-koniec
thiol
α-koniec
carboxylic acid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Reported applications include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>604.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 318 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.