Merck
755893
Sigma-Aldrich
D-Glucose-5,6-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C4H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[13CH2][13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-KMCBXZDSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)