Merck
755028
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
97%
Synonim(y):
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoropyridine, 5-Bromo-3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2BrFN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
95-100 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
nitrile
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrFN2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
Klucz InChI
HMURQOFNWZWERT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)