Kluczowe dokumenty
754080
ADT
sublimed, 97%
Synonim(y):
Anthra[2,3-b:6,7-b′]dithiophene
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
sublimed
strata
0.5 wt. %, 280 °C
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=0.3 cm2/V·s)
ciąg SMILES
c1cc2cc3cc4cc5sccc5cc4cc3cc2s1
InChI
1S/C18H10S2/c1-3-19-17-9-15-8-14-6-12-2-4-20-18(12)10-16(14)7-13(15)5-11(1)17/h1-10H
Klucz InChI
DAMUWSYTQPWFIY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.