Merck
753130
Sigma-Aldrich
Barium bis(trifluoromethanesulfonimide)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4BaF12N2O8S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
697.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
powder
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: barium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ba]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ba/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
Klucz InChI
ZFICMXSMTNWQDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)