Kluczowe dokumenty
749397
Sodium D-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C
Synonim(y):
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt, Sodium (R)-3-hydroxybutyrate-2.4.13C2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
Klucz InChI
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)